Merck
A0545
Sigma-Aldrich
抗-兔IgG(全分子)-过氧化物酶 山羊抗
affinity isolated antibody
别名:
山羊抗兔免疫球蛋白G, 山羊抗兔免疫球蛋白G抗体-抗-兔免疫球蛋白G(全分子)-过氧化物酶抗体,山羊产生的, 抗-兔, 抗-兔免疫球蛋白G, 抗兔抗体
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
goat
品質等級
共軛
peroxidase conjugate
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
rabbit
應無反應活性
human
技術
direct ELISA: 1:30,000 using using 5 μg/ml of rabbit IgG for the coating and OPD substrate
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
western blot (chemiluminescent): 1:80,000-1:160,000 using detecting β-actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg/mL)
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
免疫球蛋白G(IgG)属于免疫球蛋白家族,是一种广泛表达的血清抗体。免疫球蛋白是由两条重链和两条轻链通过二硫键连接而成的。这是一种糖蛋白,主要帮助免疫防御系统。IgG是一种主要的免疫球蛋白。免疫球蛋白G(IgG)参与II型和III型超敏反应。兔IgG进一步分为IgM、IgG、IgA、IgD和IgE五类。它只有一个含重链间二硫键的IgG变体。它有助于调理,补体固定和抗体依赖细胞介导的细胞毒性。
山羊抗兔免疫球蛋白过氧化物酶偶联物与兔所有的免疫球蛋白G结合。通过免疫电泳(IEP)表明,该偶联物与人IgG无反应。此外,该抗体被人IgG吸附,以减少人样本的背景染色。
特異性
用正常兔血清和兔IgG免疫电泳(IEP)测定抗兔IgG过氧化物酶的特异性。免疫电泳(IEP)表明,该偶联物与人IgG无反应。
免疫原
纯化的兔免疫球蛋白G
應用
与过氧化物酶结合的山羊抗兔IgG可用于直接ELISA和免疫组化。
抗-兔IgG(全分子)过氧化物酶抗体可用于蛋白印迹技术、免疫荧光染色、免疫化学和免疫沉淀应用。
用 HRP 标记的羊抗兔 IgG 作为二抗,对 C33A 细胞裂解物进行免疫共沉淀和免疫印迹分析。
用过氧化物酶标记的山羊抗兔IgG抗体可用于Cos7细胞裂解物(1:2000稀释)和酵母裂解物(1:5000稀释)的蛋白印迹分析。
在免疫荧光染色中,山羊源抗-兔IgG(全分子)过氧化物酶抗体可用作二抗。
生化/生理作用
免疫球蛋白调节多种免疫反应。它主要帮助免疫防御。免疫球蛋白G(IgG)参与II型和III型超敏反应。它有助于调理,补体固定和抗体依赖细胞介导的细胞毒性。
外觀
含0.05%MIT的0.01 M磷酸盐缓冲盐溶液(pH 7.4)
準備報告
采用二步戊二醛法制备。
儲存和穩定性
若连续使用,可在2-8℃保存一个月以上。若需长期保存,可将溶液分装冻存。不建议反复冻融或存放在“无霜”冰柜中。如果长期储存时出现轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The Immunoglobulins: Structure and Function (1998)
Yu Xiao et al.
Nature, 572(7768), 270-274 (2019-07-11)
Receptor kinases of the Catharanthus roseus RLK1-like (CrRLK1L) family have emerged as important regulators of plant reproduction, growth and responses to the environment1. Endogenous RAPID ALKALINIZATION FACTOR (RALF) peptides2 have previously been proposed as ligands for several members of the
Molecular Genetics of Immunoglobulin (1987)
Teresa Almeida et al.
Molecular biology of the cell, 19(3), 865-876 (2007-12-29)
The inositolphosphosphingolipid phospholipase C (Isc1p) of Saccharomyces cerevisiae belongs to the family of neutral sphingomyelinases that generates the bioactive sphingolipid ceramide. In this work the role of Isc1p in oxidative stress resistance and chronological lifespan was investigated. Loss of Isc1p
Kimberly C Wiegand et al.
BMC cancer, 14, 120-120 (2014-02-25)
Ovarian cancer is now recognized as a number of distinct diseases primarily defined by histological subtype. Both clear cell ovarian carcinomas (CCC) and ovarian endometrioid carcinomas (EC) may arise from endometriosis and frequently harbor mutations in the ARID1A tumor suppressor
商品
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.