8.18444
2-(4-Hydroxyphenyl)ethylammonium chloride
for synthesis
别名:
2-(4-Hydroxyphenyl)ethylammonium chloride, 4-(2-Aminoethyl)phenol hydrochloride, Tyramine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
所有图片(2)
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H11NO · xHCl
CAS号:
分子量:
137.18 (free base basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
200-462-5
NACRES:
NA.22
产品8.18444无法订购。 联系技术服务部门
推荐产品
质量水平
pH值(酸碱度)
<7 ( in H2O)
mp
268-269 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Cl-].NCCc1ccc(cc1)O.[H+]
InChI
1S/C8H11NO.ClH/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7;/h1-4,10H,5-6,9H2;1H
InChI key
RNISDHSYKZAWOK-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3