主要文件
8.08653
Sigma-Aldrich
Triphenylarsine
for synthesis
别名:
Triphenylarsine, Arsenic triphenyl
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)3As
CAS号:
分子量:
306.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
EC索引号:
210-032-9
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
powder
沸点
>360 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
59-61 °C
转变温度
flash point 265 °C
密度
1.22 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[As](c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C18H15As/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI key
BPLUKJNHPBNVQL-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 57 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
象形图
Skull and crossbonesEnvironment
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3