Merck
395005
Supelco
N,N-二甲基甲酰胺二 丁基缩醛
LiChropur
别名:
1,1-二叔丁氧基三甲胺, 1,1-双-叔-丁氧基-N,N-二甲基甲胺
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 ML
$550.00
$550.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 ML
$550.00
About This Item
线性分子式:
(CH3)2NCH[OC(CH3)3]2
CAS号:
分子量:
203.32
Beilstein:
969629
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41115711
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$550.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
derivatization grade ((GC derivatization))
质量水平
方案
≥90.0%
表单
liquid
质量
LiChropur
反应适用性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
技术
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.413 (lit.)
沸点
56-57 °C/8 mmHg (lit.)
密度
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CN(C)C(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H25NO2/c1-10(2,3)13-9(12(7)8)14-11(4,5)6/h9H,1-8H3
InChI key
DBNQIOANXZVWIP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
N,N-二甲基甲酰胺二叔丁基缩醛是一种衍生试剂。[1]
应用
在用柱上烷基化的 GC 测定尿液中的可卡因和苯甲酰基芽子碱的研究中,将其用作衍生剂。[1]
通过甲基吡啶鎓盐的分子间环化制备中氮茚的试剂。[2]
包装
透明的硼硅酸盐玻璃,高耐水解性(I 型)
法律信息
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
95.0 °F - closed cup
闪点(°C)
35 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tetrahedron Letters, 47, 8817-8817 (2006)
N C Jain et al.
Journal of forensic sciences, 22(1), 7-16 (1977-01-01)
A gas chromatographic procedure has been developed for the simultaneous determination of cocaine and benzoyl ecgonine in urine specimens. The two drugs are extracted by isopropanol/chloroform from urine samples saturated with a bisalt buffer. The organic extract is evaporated to