Merck
225665
Sigma-Aldrich
三(三苯基膦)羰基氢化铑
97%
别名:
RhH(CO)(PPh33, 三(三苯基膦)羰基铑氢化物, 反式羰基(氢化)三(三苯基膦)铑, 铑单羰基氢三(三苯基膦), Carbonyltris(triphenylphosphine)rhodium(I) hydride, 羰基氢化三(三苯基磷)铑(I), 羰酰二氢三(三苯基膦)铑(I)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 MG
$231.00
5 G
$2,200.00
$231.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 MG
$231.00
5 G
$2,200.00
About This Item
线性分子式:
[(C6H5)3P]3Rh(CO)H
CAS号:
分子量:
918.78
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$231.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
表单
solid
反应适用性
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
150 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
[RhH].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.CO.Rh.H/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2;;/h3*1-15H;;;
InChI key
AACIZACVKFEETJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
催化亚甲基环丙烷类化合物进行开环异构化反应,生成 1,3-二烯类化合物。[1]
特点和优势
均相催化剂。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
J. Mol. Catal. A: Chem., 241, 65-65 (2006)