主要文件
8.05333
Sigma-Aldrich
Lauric acid
for synthesis
别名:
Lauric acid, Dodecanoic acid
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
$67.00
1 KG
$93.60
$67.00
国内现货,预计发货时间2025年4月01日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 G
$67.00
1 KG
$93.60
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)10COOH
CAS号:
分子量:
200.32
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
205-582-1
NACRES:
NA.22
$67.00
国内现货,预计发货时间2025年4月01日详情
获取大包装报价
蒸汽压
<1 Pa ( 25 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
solid
自燃温度
250 °C
效能
12000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.6 % (v/v)
沸点
299 °C/1013 hPa
mp
43-45 °C
转变温度
flash point 176 °C
密度
0.883 g/cm3 at 50 °C
堆积密度
490 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
OC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
  • Lauric acid in biotechnology: A comprehensive study on lipase active site selectivity, incorporating lauric acid, offers insights into its applications in bioprocess engineering and its impact on enzyme functionality, which is crucial for industrial biotechnological processes (Rodrigues et al., 2024).
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 43 °C
Melting range (upper value): ≤ 45 °C
Identity (IR): passes test
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
348.8 °F
闪点(°C)
176 °C