主要文件
8.00508
Sigma-Aldrich
棕榈酸
for synthesis
别名:
棕榈酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
$69.00
1 KG
$127.00
$69.00
预计发货时间2025年4月01日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 G
$69.00
1 KG
$127.00
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)14COOH
CAS号:
分子量:
256.42
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
200-312-9
NACRES:
NA.22
$69.00
预计发货时间2025年4月01日详情
获取大包装报价
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
方案
≥98% (GC)
表单
solid
效能
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
沸点
271.4 °C/133 hPa
mp
61-63 °C
转变温度
flash point 206 °C
密度
0.852 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
415 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[O-]C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC.[H+]
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
相关类别
应用
<ul>
<li><strong>棕榈酸在生化成像中的应用:</strong>研究的亮点在于棕榈酸衍生物在双光子荧光成像中的应用,用于研究腹主动脉瘤的细胞机制,证明了其在先进医学诊断和研究中的实用性(Liang et al., 2024)。</li>
</ul>
分析说明
含量(GC,area%): ≥ 98 %
熔程
- 下限值:
≥ 62 °C
- 上限值: ≤ 64 °C
同一性(IR):通过测试
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
闪点(°F)
235.4 °F
闪点(°C)
113 °C