Merck
451401
Sigma-Aldrich
月桂酸-d23
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
别名:
十二烷酸-d23
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 MG
$132.00
$132.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
25 MG
$132.00
About This Item
线性分子式:
CD3(CD2)10CO2H
CAS号:
分子量:
223.46
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
$132.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
同位素纯度
≥98 atom % D
质量水平
方案
≥98% (CP)
表单
solid
沸点
225 °C/100 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
质量偏移
M+23
SMILES字符串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2
InChI key
POULHZVOKOAJMA-SJTGVFOPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
This product may be used as an analytical standard.
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
235.4 °F
闪点(°C)
113.00 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)