主要文件
8.03181
Sigma-Aldrich
Benzyl acetate
for synthesis
别名:
Benzyl acetate, Acetic acid benzyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H10O2
CAS号:
分子量:
150.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
EC索引号:
205-399-7
NACRES:
NA.22
产品8.03181无法订购。 联系技术服务部门
蒸汽压
1 hPa ( 45 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
460 °C
效能
2490 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.9-8.4 % (v/v)
沸点
205-207 °C/1013 hPa
mp
-51 °C
转变温度
flash point 95 °C
密度
1.06 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O(Cc1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C9H10O2/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
InChI key
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.055 - 1.056
Identity (IR): passes test
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 3
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
203.0 °F - closed cup
闪点(°C)
95 °C - closed cup