主要文件
580567
Millipore
三(2-羰基乙基)磷盐酸盐
别名:
三(2-羰基乙基)磷盐酸盐, (2-羧乙基)膦 盐酸盐|
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H15O6P · xHCl
CAS号:
分子量:
250.19 (free base basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352128
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供
等级
reagent grade
质量水平
方案
≥98% (GC)
表单
solid
反应适用性
reagent type: reductant
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
desiccated
颜色
white
溶解性
water: 50 mg/mL
运输
ambient
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
P(CCC(=O)[O-])(CCC(=O)[O-])CCC(=O)[O-]
InChI
1S/C9H15O6P/c10-7(11)1-4-16(5-2-8(12)13)6-3-9(14)15/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)/p-3
InChI key
PZBFGYYEXUXCOF-UHFFFAOYSA-K
一般描述
一种水溶性、无味的二硫化物还原剂,比DTT更稳定、更有效。在pH值为4.5时,TCEP甚至在5分钟内减少最稳定的水溶性烷基二硫化物。即使在pH值为1.5-8.5的范围内,TCEP也能起到还原剂的作用。与DTT相比,它更耐空气氧化。
应用
  • 半合成弹性蛋白-透明质酸电纺支架材料的硫醇-迈克尔加成反应研究: 研究了TCEP盐酸盐在硫醇-迈克尔加成反应中的应用,用于开发半合成弹性蛋白-透明质酸材料,这种材料对用于生物医学工程的电纺支架十分重要(Laezza et al., 2024).
  • 靶识别触发的同手性纳米通道中过氧化物酶-模拟活性抑制,用于鉴定胱氨酸对映体。: 重点介绍了TCEP盐酸盐在新方法研发中的应用,该方法通过纳米通道中靶识别触发的过氧化物酶-模拟活性抑制来鉴定胱氨酸对映体(Xu et al., 2023).
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:腐蚀性(L)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。TCEP在酸性或碱性pH下贮藏时保持稳定性;避免在pH值为7.0-8.0的条件下贮藏。还要避免接触高浓度的磷酸盐离子(>150 mM)。贮备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他说明
Getz, E.B., et al. 1999.Anal.Biochem. 273, 73.
Han, J.C. and Han, G.Y.1994.Anal.Biochem.220, 5.
Burns, J.A., et al. 1991.J. Org.Chem.56, 2648.
由于该运输中有害物质的性质,您的订单可能需要支付额外的运输费用。某些尺寸的产品可免除其他有害材料的运输费用。请与您当地的销售办事处联系,以获取有关这些费用的更多信息。
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Jinzhao Song et al.
Analytical chemistry, 93(38), 13063-13071 (2021-09-21)
Short of a vaccine, frequent and rapid testing, preferably at home, is the most effective strategy to contain the COVID-19 pandemic. Herein, we report on single-stage and two-stage molecular diagnostic tests that can be carried out with simple or no