Merck
D9779
Sigma-Aldrich
DL-二硫苏糖醇
for molecular biology, ≥98% (HPLC), ≥99% (titration)
别名:
(±)-二硫苏糖醇,外消旋二硫苏糖醇,二硫苏糖醇, 1,4-二巯基苏糖醇, DTT, 克莱兰氏试剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
CAS号:
分子量:
154.25
Beilstein:
1719757
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161504
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.31
等級
for molecular biology
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
≥99% (titration)
形狀
powder
反應適用性
reagent type: reductant
mp
41-44 °C (lit.)
溶解度
H2O: 50 mg/mL
正離子痕跡
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
適合性
suitable for molecular biology
異物活動
DNase, RNase, protease, none detected
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI 密鑰
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
二硫苏糖醇 (DTT) 是维持蛋白质中 SH 基团还原态的优异试剂。它可引发硫醇-二硫键交换反应,完全还原生物分子中的分子内或分子间二硫键。DTT 专门靶向 N,N′-(丙烯酰)胱胺交联剂的二硫键,分解聚丙烯酰胺凝胶和十二烷基聚丙烯酰胺钠凝胶电泳 (SDS-PAGE) 基质。因此,其与定量还原二硫化物的缓冲液联用时非常有效。DTT 的刺激性和毒性低于2-巯基乙醇,浓度也达到β-巯基乙醇的7倍。
應用
DL-二硫苏糖醇用于蛋白质样品中,以在将样品上样到凝胶上进行蛋白质印迹或 SDS-PAGE 之前还原二硫键它已用于 mRNA 原位杂交过程。
这一物质可用于:
  • 在蛋白质印迹分析中用作蛋白提取的组分
  • 配制用于定量质谱分析的样品裂解缓冲液
  • 用作酶联免疫吸附测定 (ELISA) 的激酶缓冲液成分
用于将 −SH 基保持在还原态的绝佳试剂;定量还原二硫化物。在 SDS-PAGE 前,DTT 在样品缓冲液中可有效还原蛋白二硫键。DTT 还可用于还原交联剂 N,N′-双(丙烯酰)胱胺的二硫键桥以分解聚丙烯酰胺凝胶基质。DTT 的刺激性和毒性都低于 2-巯基乙醇。通常,使用 DTT (100mM) 所需的浓度是使用 2-巯基乙醇 (5% v/v, 700mM) 的浓度的七分之一。
生化/生理作用
二硫苏糖醇 (DTT)常用于硫醇蛋白的生化制备和化学肽合成。DTT还用于蛋白质折叠和酶活性的蛋白质化学研究。
特點和優勢
  • 适用于分子生物学
  • 不含RNA酶、DNA酶、核酸外切酶、蛋白酶
  • 高纯度(HPLC ≥98%)
  • 不含重金属 ≤5ppm
其他說明
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
访问文档库
其他客户在看
Proteomic Approach for Extracting Cytoplasmic Proteins from Streptococcus sanguinis using Mass Spectrometry
Fadi El-Rami, et al.
Journal of Molecular Biology (2017)
A quantitative in situ hybridization protocol for formalin-fixed paraffin-embedded archival post-mortem human brain tissue.
Liu CQ et al.
Methods, 52, 359-359 (2010)
Benjamin Ziman et al.
STAR protocols, 2(1), 100274-100274 (2021-01-26)
In the planarian field, two techniques are mostly used for protein detection: immunohistochemistry (IHC) and western blotting. While IHC is great for visualizing the spatial distribution of proteins in whole organisms, it has limitations in antibody availability and issues related
Dan Su et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2019, 4982062-4982062 (2019-05-17)
The Janus kinases (JAKs) consist of four similar tyrosine kinases and function as key hubs in the signaling pathways that are implicated in both innate and adaptive immunity. Among the four members, JAK3 is probably the more attractive target for
Tommy Weiss-Sadan et al.
Theranostics, 9(20), 5731-5738 (2019-09-20)
Despite the common use of lipid-lowering medications, cardiovascular diseases continue to be a significant health concern. Atherosclerosis, one of the most frequent causes of cardiovascular morbidity, involves extensive inflammatory activity and remodeling of the vascular endothelium. This relentless inflammatory condition
实验方案
根据此DTT还原实验方案来还原硫醇修饰的寡核苷酸中的二硫键。
Follow this DDT reduction protocol to reduce disulfide bonds in thiol-modified oligonucleotides.