方案
≥98% (TLC)
表单
lyophilized
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
溶解性
chloroform: soluble
ethanol: soluble
ethyl acetate: soluble
运输
ambient
储存温度
2-8°C
InChI
1S/C40H68O11.Na/c1-21-11-12-28(46-33(21)26(6)36(42)43)17-29-18-30(45-10)27(7)40(48-29)25(5)19-38(9,51-40)32-13-14-37(8,49-32)35-23(3)16-31(47-35)34-22(2)15-24(4)39(44,20-41)50-34;/h21-35,41,44H,11-20H2,1-10H3,(H,42,43);/q;+1/p-1/t21-,22-,23-,24+,25?,26?,27+,28+,29+,30+,31+,32?,33?,34-,35?,37?,38?,39-,40+;/m0./s1
InChI key
MOYOTUKECQMGHE-KKCUGXASSA-M
一般描述
生化/生理作用
破坏膜电位并刺激线粒体中的ATP酶活性。
警告
重悬
其他说明
Eytan, G.D., et al. 1990.J. Biol. Chem.265, 12949.
Alonso, M.A., and Carrasco, L. 1981.FEBS Lett.127, 112.
法律信息
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3