化驗
90-95% (TLC)
抗生素活性譜
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
parasites
viruses
作用方式
cell membrane | interferes
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H][C@]1([C@@]2(CC)O[C@]([C@@]3(C)OC4(C[C@H](O)[C@@H](C)[C@@]([H])([C@@H](C)[C@@H](OC)[C@@H](C([O-])=O)C)O4)CC3)([H])CC2)[C@@H](C)C[C@]([H])([C@@]5([H])O[C@@](O)(CO)[C@H](C)C[C@@H]5C)O1.[Na+]
InChI
1S/C36H62O11.Na/c1-10-34(31-20(3)16-26(43-31)28-19(2)15-21(4)36(41,18-37)46-28)12-11-27(44-34)33(8)13-14-35(47-33)17-25(38)22(5)30(45-35)23(6)29(42-9)24(7)32(39)40;/h19-31,37-38,41H,10-18H2,1-9H3,(H,39,40);/q;+1/p-1/t19-,20-,21+,22+,23-,24-,25-,26+,27+,28-,29+,30-,31+,33-,34-,35?,36-;/m0./s1
InChI 密鑰
XOIQMTLWECTKJL-BEMBKCOJSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 细胞因子的细胞内染色
- 研究其对核因子-κ B(NF-κB)激活的调节作用
- 作为阳性对照研究其对 体外 瘤胃发酵的影响
生化/生理作用
準備報告
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
標靶器官
Heart,muscle
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges