产品名称
Bcl-2 Inhibitor VI, ABT-737, The Bcl-2 Inhibitor VI, ABT-737, also referenced under CAS 852808-04-9, controls the biological activity of Bcl-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
质量水平
方案
≥97% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
yellow
溶解性
DMSO: 50 mg/mL
运输
ambient
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[S](=O)(=O)(NC(=O)c3ccc(cc3)N4CCN(CC4)Cc5c(cccc5)c6ccc(cc6)Cl)c1cc(c(cc1)N[C@@H](CSc2ccccc2)CCN(C)C)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C42H45ClN6O5S2/c1-46(2)23-22-35(30-55-37-9-4-3-5-10-37)44-40-21-20-38(28-41(40)49(51)52)56(53,54)45-42(50)32-14-18-36(19-15-32)48-26-24-47(25-27-48)29-33-8-6-7-11-39(33)31-12-16-34(43)17-13-31/h3-21,28,35,44H,22-27,29-30H2,1-2H3,(H,45,50)/t35-/m1/s1
InChI key
HPLNQCPCUACXLM-PGUFJCEWSA-N
一般描述
包装
警告
重悬
其他说明
Oltersdorf, T., et al. 2005. Nature435, 677.
WGK
WGK 3