Merck
P8833
Sigma-Aldrich
嘌呤霉素 二盐酸盐 来源于白色链球菌
greener alternative
powder, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
别名:
3′-[α-氨基-p-对甲氧基氢肉桂酰胺]-3′-脱氧-N,N-二甲基腺苷 二盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H29N7O5 · 2HCl
CAS号:
分子量:
544.43
Beilstein:
3853613
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352207
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.76
产品名称
嘌呤霉素 二盐酸盐 来源于白色链球菌, powder, BioReagent, suitable for cell culture
生物源
Streptomyces alboniger
品質等級
產品線
BioReagent
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
分子量
544.43 g/mol
包裝
pkg of 10 mg
pkg of 100 mg
pkg of 25 mg
環保替代產品評分
old score: 88
new score: 79
Find out more about DOZN™ Scoring
環保替代產品特色
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
技術
cell culture | mammalian: suitable
顏色
yellow-white
UniProt登錄號
抗生素活性譜
Gram-positive bacteria
neoplastics
parasites
應用
agriculture
環保替代類別
作用方式
protein synthesis | interferes
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl.Cl.COc1ccc(C[C@H](N)C(=O)N[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)n3cnc4c(ncnc34)N(C)C)cc1
InChI
1S/C22H29N7O5.2ClH/c1-28(2)19-17-20(25-10-24-19)29(11-26-17)22-18(31)16(15(9-30)34-22)27-21(32)14(23)8-12-4-6-13(33-3)7-5-12;;/h4-7,10-11,14-16,18,22,30-31H,8-9,23H2,1-3H3,(H,27,32);2*1H/t14-,15+,16+,18+,22+;;/m0../s1
InChI 密鑰
MKSVFGKWZLUTTO-FZFAUISWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
化学结构:肽基核苷
嘌呤霉素是一种广谱抗生素,由 白黑链霉菌生产。它是氨酰-tRNA的3′端类似物。它是肽基转移酶的抑制剂,在原核生物和真核生物中均具有活性。
我们竭诚为您带来满足绿色替代产品四大类别要求的替代产品。本品属于重新设计产品类别,在“原子经济性”、“节能设计”、“使用可再生原料”以及“降解设计”绿色化学原则方面作出了重大改进。 点击此处查看其 DOZN 记分卡。
應用
白黑链霉菌来源嘌呤霉素二盐酸盐已用于:
  • 制备用于嘌呤霉素敏感性测定的嘌呤霉素储备溶液。
  • 筛选含有抗嘌呤霉素筛选标记的慢病毒感染细胞。
用作包含抗性基因嘌呤霉素 N-乙酰基转移酶(PAC)的细胞的选择剂。 建议在1-10 μg/mL的范围内使用。 通过使用 0.22 μm 过滤器过滤来使储备溶液灭菌,然后将其以等分试样储存于 −20 °C。
盐酸嘌呤霉素是抗生素的氨基核苷家族的一部分,其衍生自白黑链霉菌。 它是一种具有抗肿瘤活性的广谱抗生素,是蛋白质合成的抑制剂,已被用于研究在细胞分化过程中控制基因顺序表达和协调表达的转录调控机制。 真核细胞培养的推荐工作浓度为 1-10 μg/mL。
生化/生理作用
嘌呤霉素以非特异性的方式与增长的多肽链结合,因此导致翻译提前终止。它以两种方式抑制蛋白质合成。它与供体底物肽基-tRNA 在P 位点结合,因此起受体底物的作用。其次,它与氨酰 tRNA 竞争结合肽基转移酶中心的 A ′位点。
作用机制:嘌呤霉素通过提前终止链来抑制蛋白质合成,作为氨基酰基-tRNA 的 3′ 末端的类似物起作用。
耐药性机制:嘌呤霉素乙酰转移酶是有效的抗性基因。
抗菌谱:该产品对革兰氏阳性微生物有活性,对耐酸杆菌的活性较低,对革兰氏阴性微生物的活性更低。 嘌呤霉素可以防止细菌、原生动物、藻类和哺乳动物细胞的生长,并且起效迅速,可在 2 天内杀死 99% 的细胞。
注意
该产品收货后 -20°C 储存可保持 4 年活性。
準備報告
本品在水中溶解度为 50 mg/mL。 应通过0.22 μm 过滤器过滤制备储备溶液,然后将其等分 -20°C储存。该产品也可溶于甲醇,浓度为 10 mg/mL。
其他說明
保持容器密封,存放在干燥,通风良好的地方。保持干燥
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Hansjörg Schwertz et al.
Blood, 115(18), 3801-3809 (2010-01-21)
Platelets are classified as terminally differentiated cells that are incapable of cellular division. However, we observe that anucleate human platelets, either maintained in suspension culture or captured in microdrops, give rise to new cell bodies packed with respiring mitochondria and
E Miyamoto-Sato et al.
Nucleic acids research, 28(5), 1176-1182 (2000-02-10)
Puromycin, an analog of the 3' end of aminoacyl-tRNA, causes premature termination of translation by being linked non-specifically to growing polypeptide chains. Here we report the interesting phenomenon that puromycin acting as a non-inhibitor at very low concentration (e.g. 0.04
Heterocyclic analogs of nucleosides: synthesis and biological evaluation of novel analogs of puromycin.
Hultin P G and Walter A S
Canadian Journal of Chemistry, 72(9), 1978-1989 (1994)
Bing-Hsiean Tzeng et al.
Cardiovascular research, 96(3), 533-542 (2012-08-14)
Restenosis is an undesirable consequence following percutaneous vascular interventions. However, the current strategy for preventing restenosis is inadequate. The aim of this study was to investigate the role of low-voltage gated T-type calcium channels in regulating vascular smooth muscle cell
Satoshi Watanabe et al.
Biology of reproduction, 72(2), 309-315 (2004-09-24)
Puromycin N-acetyl transferase gene (pac), of which the gene product catalyzes antibiotic puromycin (an effective inhibitor of protein synthesis), has been widely used as a dominant selection marker in embryonic stem (ES) cell-mediated transgenesis. The present study is the first
商品
蛋白质合成是一个复杂、多步骤过程,涉及到很多酶以及构象排列。但是,阻碍细菌蛋白质合成的大部分抗生素对该过程的干扰发生在70S细菌核糖体的30S亚基或50S亚基。
Antibiotics targeting bacterial ribosomes disrupt protein synthesis, a key process in bacterial growth inhibition.
Overview on how to maintain proper cell culture laboratory safety including steps on performing lab risk assessments, surface disinfection, biohazard and waste removal. Free ECACC handbook download.
概述如何保持适当的细胞培养实验室安全性,包括进行实验室风险评估、表面消毒、生物危害和废物清除的步骤。免费下载ECACC手册。
查看所有结果
实验方案
产生人诱导多能干细胞(iPSC)的干细胞重编程实验方案,包括基于病毒和非病毒RNA的方法。
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.
相关内容
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.