产品名称
泰莫西芬, ≥99%
無菌
(Not packaged in a sterile environment)
化驗
≥99%
mp
97-98 °C (lit.)
溶解度
H2O: insoluble <0.1% at 20 °C
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
2-propanol: soluble
DMSO: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
propylene glycol: soluble
抗生素活性譜
neoplastics
作用方式
enzyme | inhibits
起源
AstraZeneca
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccccc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3
InChI
1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25-
InChI 密鑰
NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
基因資訊
human ... CYP1A2(1544) , EBP(10682) , ESR1(2099) , ESR2(2100) , ESRRA(2101)
rat ... Ar(24208) , Esr1(24890)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
这种非类固醇三苯乙烯衍生物可抑制肿瘤生长,据报道是一种动物致癌物和致畸物。此外,他莫昔芬还保护骨骼免遭雌激素缺乏的骨丢失,降低血浆胆固醇,并参与大鼠的肝脏癌变过程。他莫昔芬的其他作用包括降低胰岛素样生长因子的血浆水平,诱导癌细胞包围的细胞分泌转化生长因子β,抑制膜脂质过氧化(可能通过降低膜流动性发挥作用)。
應用
- MTS (3-(4,5-二甲基噻唑-2-基)-5-(3-羧基甲氧基苯基)-2-(4-磺酸苯基)-2H-四唑) 试验和结晶紫染色试验,以评估细胞活力。
- 诱导Dicer条件性敲除小鼠中的Dicer消融,以研究Dicer缺乏对脂肪细胞分化和功能的作用。
- 研究其对来源于T细胞急性成淋巴细胞性白血病(T-ALL)的耐糖皮质激素(GC)细胞系Jurkat的生物学作用。
- 研究他莫昔芬治疗对小鼠中雌激素受体α(ERα)介导的下丘脑-POA的生理学作用。
- 诱导Cre重组酶活性进行基因操控。
- 促进ect2flox等位基因在小鼠器官中的重组。
- 研究其对脂多糖(LPS)诱导的小胶质细胞激活的影响。
生化/生理作用
特點和優勢
準備報告
儲存和穩定性
其他說明
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
其他客户在看
商品
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Chromatograms
application for HPLC, application for SPE我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门