主要文件
165350
Sigma-Aldrich
PARP抑制剂I, 3-ABA
The PARP Inhibitor I, 3-ABA, also referenced under CAS 3544-24-9, controls the biological activity of PARP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
别名:
PARP抑制剂I, 3-ABA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8N2O
CAS号:
分子量:
136.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
价格与库存信息目前不能提供
描述
RTECS - CU8992000
质量水平
方案
≥99% (GC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
white
溶解性
ethanol: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
运输
ambient
储存温度
10-30°C
SMILES字符串
Nc1cc(ccc1)C(=O)N
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
InChI key
GSCPDZHWVNUUFI-UHFFFAOYSA-N
一般描述
一种细胞可渗透的抗增殖剂,可作为聚(ADP-核糖)聚合酶(PARP)的抑制剂。对细菌毒素介导的ADP-核糖基化作用最小。紫外线诱导的凋亡的抑制剂。还强烈抑制人效应自然杀伤细胞对K562靶细胞的杀伤作用。
生化/生理作用
主要靶标
PARP
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞可渗透性:是
警告
毒性:刺激性(B)
重悬
复溶后,分装并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存3个月。
其他说明
Tiozzo, R., et al. 1996.Biochem.Biophys.Res. Commun.225, 826.
Malorni, W., et al. 1995.Biochem.Biophys.Res. Commun.207, 715.
Malorni, W., et al. 1994.Biochem.Biophys.Res. Commun.199, 1250.
Monti, D., et al. 1994.Biochem.Biophys.Res. Commun.199, 525.
Kozak, K.R., and Ross, I.A.1991.Biochem.Biophys.Res. Commun.179, 1225.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3