Merck
A5707
Sigma-Aldrich
精氨基琥珀酸 二钠盐 水合物
≥80%
别名:
N-[[[(4S)-4-氨基-4-羧丁基]氨基]亚氨基甲基]-L-天冬氨酸钠(2:1)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$126.00
50 MG
$424.00
250 MG
$1,480.00
$126.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$126.00
50 MG
$424.00
250 MG
$1,480.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16N4Na2O6 · xH2O
分子量:
334.24 (anhydrous basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$126.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
≥80%
表单
powder
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O.[Na+].[Na+].N[C@@H](CCCNC(=N)N[C@@H](CC([O-])=O)C(O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/C10H18N4O6.2Na.H2O/c11-5(8(17)18)2-1-3-13-10(12)14-6(9(19)20)4-7(15)16;;;/h5-6H,1-4,11H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H3,12,13,14);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t5-,6-;;;/m0.../s1
InChI key
UCTAVRCIKYVVFI-VDBFCSKJSA-L
应用
精氨基琥珀酸二钠盐水合物已被用于通过分光光度法测量细胞提取物中精氨基琥珀酸裂解酶(ASL)的酶活性。[1]
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Liyan Hu et al.
The Journal of biological chemistry, 288(48), 34599-34611 (2013-10-19)
Argininosuccinic aciduria (ASA) is an autosomal recessive urea cycle disorder caused by deficiency of argininosuccinate lyase (ASL) with a wide clinical spectrum from asymptomatic to severe hyperammonemic neonatal onset life-threatening courses. We investigated the role of ASL transcript variants in