主要文件
1.15948
Sigma-Aldrich
番红O(C.I.50240)
for microscopy Certistain®
别名:
番红O(C.I.50240)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H19ClN4
CAS号:
分子量:
350.84
UNSPSC代码:
41116130
EC索引号:
207-518-8
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
表单
solid
组成
Dye, ≥80% spectrophotometric assay
pH值(酸碱度)
10 (20 °C, 10 g/L in H2O)
溶解性
50 g/L
堆积密度
400 kg/m3
εmax
1260-1570 at 530-534 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C20H18N4.ClH/c1-12-10-17-19(11-16(12)22)24(14-6-4-3-5-7-14)18-9-8-15(21)13(2)20(18)23-17;/h3-11,22H,21H2,1-2H3;1H
InChI key
QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
番红 O(C.I.50240)是一种显微镜Certistain®无水染料,用于制备染色溶液,例如细菌学涂片和人类来源切片中的革兰氏染色实验方案。革兰氏染色可快速区分革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌。细菌壁的胞壁质结构是颜色亲和力的基础。革兰氏阴性细菌可以被革兰′氏番红花 O 溶液染成橙色。作为Certistain®染料,它已根据最高标准和严格的规格进行了化学质量认证。作为IVD产品并获得CE认证,它可以轻松地用于诊断和实验室认证。有关更多细节,请参阅使用说明(IFU)。IFU可从本网站下载。
分析说明
染料含量(分光光度法): ≥ 80 %
同一性(紫外/可见光谱):通过测试
最大吸光度λ 最大值(乙醇 50 %):530 - 534 nm
比吸光系数 A 1%/1cm(λmax; 0.003 g/l;乙醇 50 %)。1260 - 1570
TLC 测试:通过测试
干燥失重(110 °C): ≤ 15 %
适用于显微镜:通过测试
法律信息
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1