product name
固绿 FCF, Dye content ≥85 %
形狀
powder
成份
Dye content, ≥85%
mp
290 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: 1 mg/mL, clear
SMILES 字串
[Na+].[Na+].CCN(Cc1cccc(c1)S([O-])(=O)=O)c2ccc(cc2)C(=C3/C=CC(\C=C3)=[N+](\CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)\c5ccc(O)cc5S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C37H36N2O10S3.2Na/c1-3-38(24-26-7-5-9-33(21-26)50(41,42)43)30-15-11-28(12-16-30)37(35-20-19-32(40)23-36(35)52(47,48)49)29-13-17-31(18-14-29)39(4-2)25-27-8-6-10-34(22-27)51(44,45)46;;/h5-23H,3-4,24-25H2,1-2H3,(H3,41,42,43,44,45,46,47,48,49);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
RZSYLLSAWYUBPE-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Muta. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
352.4 °F - closed cup
閃點(°C)
178 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
其他客户在看
商品
为满足蛋白分析的多样化需求,Sigma提供多种蛋白质可视化(染色)试剂。EZBlue™和ProteoSilver™专为蛋白质组学而设计,即使在传统的PAGE形式中依然表现出色。
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.