文件
1.09218
Sigma-Aldrich
革兰氏结晶紫溶液′
for the Gram staining method
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116130
NACRES:
NA.74
品質等級
形狀
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
轉變溫度
flash point 47 °C
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
應用
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
15-25°C
一般說明
用于革兰氏染色法的革兰氏′结晶紫溶液是一种用于细菌学的现成溶液。革兰氏染色可快速区分革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌。细菌壁的胞壁质结构是颜色亲和力的基础。第一步,使用革兰氏′结晶紫溶液(产品编号1.09218)对细菌进行染色,这是一种苯胺染料。经碘溶液处理(卢戈尔液随PVP稳定,产品编号1.00567)后,将形成染料-碘复合物。在脱色步骤中(革兰氏脱色液,产品号1.10218),该复合物停留在革兰氏阳性菌细胞壁的多层胞壁质结构中,呈蓝紫色。相比之下,革兰氏阴性细菌的细胞壁由单层胞壁质结构组成,并相应地通过脱色溶液重新释放染色染料。革兰氏阴性菌使用藏红花溶液(革兰氏′藏红花溶液,产品编号1.09217)进行复染,然后呈现粉红色至红外。
一瓶500ml的革兰氏′结晶紫溶液足够给250个载玻片染色。该产品已注册为IVD和CE产品。 有关详细信息,请参阅使用说明 (IFU)。IFU 可以从本网页下载。
分析報告
显微镜适用性:符合检验
革兰氏阳性微生物:蓝色-紫罗兰色
革兰氏阴性微生物:粉色至红色
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
116.6 °F
閃點(°C)
47 °C