产品名称
铁测试, colorimetric, 0.1-50 mg/L (Fe), for use with MCOLORTEST®
特殊分析物
iron
质量水平
测量范围
0.1-50 mg/L (Fe)
相容性
for use with MCOLORTEST®
检测方法
colorimetric
储存温度
15-25°C
一般描述
MQuant® 铁测试(原为MColortest®) 测定溶解形式的二价和三价铁以及以下水中的新鲜胶体铁
我们建议将次测试作为预测试MQuant® 氧1.11107氧测定的预测试,以确认样品的铁干扰。
该测试基于透射光法对显色反应进行评估。因此,即使对于浑浊和有色水样,也可以进行分析,无需任何准备。色度匹配管由耐用、耐晒的塑料材质制成,适用于工业领域和潮湿的环境。
分析方法
羟基氯化铵将所有铁离子还原为亚铁(II)离子。在缓冲介质中,它们与2,2′-联吡啶反应形成一种红色络合物。通过目视比较测量溶液的颜色与色度匹配管的的色区,可以半定量地测量铁离子浓度。
该测试无需添加羟基氯化铵(试剂Fe-1)即可测定亚铁(II),从而可进行区分。
原始试剂盒可通过包含所有试剂的补充包1.08023延长其使用寿命,是一种特别实惠环保的系统。
- 地下水和地表水
- 水产养殖水
- 饮用水和矿泉水
- 工业水
- 废水和渗透水
- 锅炉及锅炉给水、冷却水
- 经过合适样品预处理后的食品(如葡萄酒)
我们建议将次测试作为预测试MQuant® 氧1.11107氧测定的预测试,以确认样品的铁干扰。
该测试基于透射光法对显色反应进行评估。因此,即使对于浑浊和有色水样,也可以进行分析,无需任何准备。色度匹配管由耐用、耐晒的塑料材质制成,适用于工业领域和潮湿的环境。
分析方法
羟基氯化铵将所有铁离子还原为亚铁(II)离子。在缓冲介质中,它们与2,2′-联吡啶反应形成一种红色络合物。通过目视比较测量溶液的颜色与色度匹配管的的色区,可以半定量地测量铁离子浓度。
该测试无需添加羟基氯化铵(试剂Fe-1)即可测定亚铁(II),从而可进行区分。
原始试剂盒可通过包含所有试剂的补充包1.08023延长其使用寿命,是一种特别实惠环保的系统。
方法:使用色度匹配管的比色法 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1.0 - 2.5 - 5.0 - 7.5 - 12.5 - 25 - 50 mg/l Fe MQuant®
该测试可测量溶解形式的二价和三价铁,以及例如地下水和地表水,饮用水,工业水和废水中的新鲜胶体氢氧化铁(III),同时可区别铁(II)和铁(III)。
法律信息
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Warning
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3