主要文件
1.00598
Supelco
Chlorine Test, photometric
photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1200 TESTS
$413.00
$413.00
预计发货时间2025年5月20日详情
获取大包装报价索取更多信息
选择尺寸
变更视图
1200 TESTS
$413.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
$413.00
预计发货时间2025年5月20日详情
获取大包装报价索取更多信息
产品名称
Chlorine Test, photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
品質等級
產品線
Spectroquant®
用途
sufficient for 1200 tests (free chlorine)
sufficient for 200 tests (depending on package size)
特定分析物
chlorine
測量範圍
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (DPD)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
(游离氯)方法:光度法,DPD 0.010 - 6.00 mg/l Cl₂ Spectroquant®
Spectroquant® Chlorine test氯测试盒可以准确定量各种水体中的游离氯。氯酸盐消毒剂仍被广泛使用,主要用于饮用水和游泳池中的氯化处理。在弱酸性溶液中,游离氯与二丙基对苯二胺(DPD)反应形成红紫染料,该染料通过光度法测定。
该方法类似于EPA 330.5、APHA 4500-Cl2 G和DIN EN ISO 7393-2标准。
我们所有的预装(Cell)和试剂(Reagent)测试盒都配备了独特的实时ID(二维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
该Spectroquant® Reagent试剂测试盒包含高度稳定的即用型试剂混合物,用于根据随附说明书所述流程进行分析。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
访问文档库
商品
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
了解消毒控制以及如何在众多选择中挑选合适的消毒剂,不同的选择基于光度法和反射法的方法和仪器。
实验方案
Spectrophotometric determination of bromine with dipropyl-p-phenylenediamine (DPD) in drinking water, swimming-pool water, wastewater, and disinfection solutions in a range of 0.020 – 10.00 mg/L.
分光光度法用二丙基对苯二胺(DPD)测定饮用水、游泳池水、废水和消毒液中0.020 – 10.00 mg/L范围内的溴。
AQA 游离氯标准品 - 游离氯标准溶液的制备
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
查看所有结果
相关内容
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
在食品饮料行业,HACCP(危害分析与关键控制点)消毒控制对于保障产品安全性、符合监管规定至关重要。我们针对食品饮料生产的消毒控制和卫生监测流程提供丰富多样的产品。