主要文件
1.14770
Supelco
Manganese Test, photometric
photometric, 0.010-10.00 mg/L (Mn), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 TESTS
$246.00
500 TESTS
$372.00
$246.00
预计发货时间2025年4月04日详情
获取大包装报价索取更多信息
选择尺寸
变更视图
250 TESTS
$246.00
500 TESTS
$372.00
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NA.24
$246.00
预计发货时间2025年4月04日详情
获取大包装报价索取更多信息
产品名称
锰测试, photometric, 0.010-10.00 mg/L (Mn), Spectroquant®
产品线
Spectroquant®
质量水平
用途
sufficient for 250 tests (depending on package size)
sufficient for 500 tests
特殊分析物
manganese
测量范围
0.010-10.00 mg/L (Mn)
技术
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
检测方法
photometric (Formaldioxime)
储存温度
15-25°C
一般描述
方法:光度法,0.010 - 10.00 mg/l Mn,Spectroquant®
该方法类似于DIN 38406-2。
该Spectroquant® Reagent Test锰测试盒(试剂版)可准确定量水性样品中的锰(II)离子含量。
方法原理:在碱性溶液中,二价锰离子与肟反应形成红褐色络合物,用光度法测定。
Spectroquant® Reagent Test试剂版测试盒包含高度稳定的即用型试剂混合物,用于根据随附说明书所述流程进行分析。
我们所有的预装版(Cell)和试剂版(Reagent)测试盒都配备了独特的实时ID(二维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律信息
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system, spleen
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3