产品名称
铁测试, colorimetric, 0.1-5 mg/L (Fe), for use with MQUANT®
特殊分析物
iron
质量水平
测量范围
0.1-5 mg/L (Fe)
相容性
for use with MQUANT®
检测方法
colorimetric
储存温度
15-25°C
相关类别
一般描述
MQuant®铁测试(正式形式为MColortest®)测量溶解形式的二价铁和三价铁,以及水中新鲜的胶体氢氧化铁(III)
该测试基于透射光法对显色反应进行评估。因此,即使对于浑浊和有色水样,也可以进行分析,无需任何准备。色盘由耐用、耐晒的塑料材质制成,适用于工业领域和潮湿的环境。
分析方法
所有铁离子都被还原为二价铁离子。在巯基乙酸缓冲介质中,这些离子与三嗪衍生物反应形成红紫色络合物。通过目视比较测量溶液的颜色与色盘色域,可以半定量测量铁浓度。
原始试剂盒可通过包含所有试剂的补充包1.18458延长其使用寿命,是一种特别实惠的生态系统产品。
- 地下水和地表水、海水
- 饮用水和矿泉水
- 水产养殖水
- 锅炉及锅炉给水、冷却水
- 工业用水
- 废水和渗透水
该测试基于透射光法对显色反应进行评估。因此,即使对于浑浊和有色水样,也可以进行分析,无需任何准备。色盘由耐用、耐晒的塑料材质制成,适用于工业领域和潮湿的环境。
分析方法
所有铁离子都被还原为二价铁离子。在巯基乙酸缓冲介质中,这些离子与三嗪衍生物反应形成红紫色络合物。通过目视比较测量溶液的颜色与色盘色域,可以半定量测量铁浓度。
原始试剂盒可通过包含所有试剂的补充包1.18458延长其使用寿命,是一种特别实惠的生态系统产品。
方法:采用色盘型比色器进行比色 0.1-0.2-0.3-0.5-0.8-1.2-2-3-5 mg/l Fe MQuant®
分析说明
应用测试:符合
法律信息
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2