蒸汽壓力
<1 Pa ( 50 °C)
品質等級
產品線
EMPROVE® EXPERT
形狀
solid
特點
RNase and DNase free
pH值
4.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
有用的pH值範圍
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
mp
150.7 °C
溶解度
soluble 561 g/L
密度
1.28 g/cm3 at 20.2 °C
應用
parenterals
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI 密鑰
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
寻找既能满足您的制药和生物制药需求同时又符合监管要求的合适化学品,是一项复杂棘手的难题。凭借在应用和监管方面的专业知识,我们可为您的开发、放大和生产的每一步骤提供支持。作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备的支持文件,帮助确保制药和生物制药产品合规、维持完整的供应链透明度并规避相关风险。我们的SAFC®高质量产品线面向制药和生物制药生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
我们用于生物制药加工的SAFC®系列优质原料经过严格的质量控制流程,并按照M-Clarity 计划规定的MQ-500要求生产。
M-Clarity 计划
作为我们EMPROVE® 计划的一部分,我们的原料在提供时随配EMPROVE®文件,该文件提供全面、最新的文件记录,帮助您了解监管问题、管理风险并改进您的生产工艺。
缓冲液质量对生物制药工艺的成功至关重要,因为缓冲液几乎在每个生产步骤中都是必不可少的。
我们广泛的缓冲材料产品线经过妥善管控,可根据您的需求量身定制。从低风险应用的非 GMP 等级,到高风险应用的 IPEC-PQG GMP标准,我们的产品可满足您的所有制造需求。
M-Clarity 计划
作为我们EMPROVE® 计划的一部分,我们的原料在提供时随配EMPROVE®文件,该文件提供全面、最新的文件记录,帮助您了解监管问题、管理风险并改进您的生产工艺。
缓冲液质量对生物制药工艺的成功至关重要,因为缓冲液几乎在每个生产步骤中都是必不可少的。
我们广泛的缓冲材料产品线经过妥善管控,可根据您的需求量身定制。从低风险应用的非 GMP 等级,到高风险应用的 IPEC-PQG GMP标准,我们的产品可满足您的所有制造需求。
其他說明
所有缓冲液的pH值都与温度和浓度有关。对于 Tris 缓冲液,温度每降低 1°C,pH 就会增加约 0.03 单位,每稀释 10 倍,pH 会降低 0.03-0.05 单位。对于一些精准的应用,请使用经过仔细校准的pH计和玻璃/甘汞组合电极。
由于其较低的微生物和内毒素限值,三(羟甲基)氨基甲烷盐酸盐Emprove®Expert 可满足生物制药生产需求。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
什么是Emprove®程序?
Emprove® 程序是提供我们过滤器、一次性组件、制药原料和初始材料的全面而详尽文档的系统。
Material Qualification Dossier
免费 - 注册下载
Operational Excellence Dossier
可通过订阅或付费获得