Merck
1.07133
SAFC
胰脂肪酶
1400 FIP-U/g Protease, 24000 FIP-U/g Lipase, 30000 FIP-U/g Amylase EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,4 x USP
制药生产
别名:
胰脂肪酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
EC索引号:
232-468-9
价格与库存信息目前不能提供
Agency
Ph. Eur.
USP
质量水平
产品线
EMPROVE® ESSENTIAL
表单
solid
自燃温度
>360 °C
效能
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
5-6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
堆积密度
400 kg/m3
应用
pharmaceutical
solid formulation
储存温度
2-8°C
一般描述
我们提供一系列高品质的重要原材料、溶剂和试剂,伴随相关文档和专业知识以满足严格的监管要求。在全面的产品线之外,我们也提供精准符合用户需求的定制生产服务。作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整的供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®产品线经受严格的质控程序检验并遵照适用的cGMP指南生产,提供用于生物药物和药物制剂和生产的优质产品。
应用
胰酶(Pancreatin)属于消化酶,用于补充机体内天然供应的这类酶。Emprove® Essential胰酶适合制药应用。
法律信息
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
什么是Emprove®程序?
Emprove® 程序是提供我们过滤器、一次性组件、制药原料和初始材料的全面而详尽文档的系统。
Material Qualification Dossier
免费 - 注册下载
Operational Excellence Dossier
可通过订阅或付费获得
了解更多权益。 Emprove® 程序订阅所提供的好处
为何这些文件不可用?
Emprove®档案所包含的信息旨在为药品生产商的注册和风险评估活动提供支持,其中有一些机密信息。如果您想访问这些信息,请联系我们