106051
1.06051
别名:
亚甲基氯
1 of 10
Sigma-Aldrich
270997
二氯甲烷
Supelco
1.06050
L090000
227056
N,N-二甲基甲酰胺
401757
四氢呋喃
1.06044
270989
乙酸乙酯
D125806
N,N-二异丙基乙胺
271004
乙腈
186562
2.9 (vs air)
24.45 psi ( 55 °C)6.83 psi ( 20 °C)
≥99.9% (GC)
liquid
1223 °F605 °C (DIN 51794)
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
~50 ppm 2-methyl-2-butene as stabilizer
22 %
≤0.0002 meq/g Alkalinity≤0.0005 meq/g Acidity≤0.004% Water≤0.01% Carbon tetrachloride (GC)≤0.01% Chloroform (GC)
≤10 mg/L
APHA: ≤10
n20/D 1.424 (lit.)
39.8-40 °C (lit.)
-95 °C−95 °C (lit.)
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
ClCCl
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N