product name
四氢呋喃, anhydrous, ≥99.9%, inhibitor-free
等級
anhydrous
品質等級
蒸汽密度
2.5 (vs air)
蒸汽壓力
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.9%
形狀
liquid
自燃溫度
610 °F
expl. lim.
1.8-11.8 %
雜質
≤20 ppm peroxide (as H2O2)
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸發殘留物
<0.0005%
折射率
n20/D 1.407 (lit.)
pH值
~7
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
溶解度
H2O: soluble
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI 密鑰
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
它还可用于以下过程:
- 通过绿色氧化法生成丁内酯(BTL)。
- 水相的THF溶液可通过溶胀过程而对聚苯乙烯表面进行改性。
- 作为一种木质素解聚的溶剂用于酚类单体的分离。
包裝
其他說明
阅读更多有关THF替代物的信息:
2-甲基四氢(2-MeTHF):一种生物质衍生的溶剂,广泛应用于有机化学
环戊基甲基醚(CPME)作为环保溶剂的毒理学评价。”
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-6.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-21.2 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
商品
Tandem hydroboration Suzuki Coupling both intermolecular and intramolecular gave diverse alkyl substituted products dppf
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
相关内容
Tandem hydroboration Suzuki Coupling both intermolecular and intramolecular gave diverse alkyl substituted products dppf