等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸汽密度
2.9 (vs air)
蒸汽壓力
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.8% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
1223 °F
605 °C (DIN 51794)
效力
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
22 %
雜質
≤0.00002% Free chlorine (as Cl)
≤0.0001% Chloride (Cl)
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0002 meq/g Titrable acid
≤0.005% Carbon tetrachloride (GC)
≤0.005% Chloroform (GC)
≤0.01% Water
≤0.02% Ethanol (GC)
≤0.1% Methanol (GC)
蒸發殘留物
≤0.001%
顏色
clearAPHA: ≤10
折射率
n20/D 1.424 (lit.)
pH值
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C
−95 °C (lit.)
溶解度
20 g/L
密度
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Mo: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
SMILES 字串
ClCCl
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI 密鑰
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
分析報告
鉴别(IR):符合
外观:透明
颜色: ≤ 10 色度
可滴定酸: ≤ 0.0002 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
密度(d 20 °C/4 °C):1.324 - 1.326
沸点:39 - 42 °C
游离氯(以Cl计): ≤ 0.00002 %
氯化物(Cl): ≤ 0.0001 %
物质被H₂SO₄脱色: ≤ 100 色度
氯仿(GC): ≤ 0.005 %
乙醇(GC): ≤ 0.02 %
甲醇(GC): ≤ 0.1 %
四氯化碳(GC): ≤ 0.005 %
荧光(以365 nm奎宁计): ≤ 0.002 ppm
Al(铝): ≤ 0.00005 %
B(硼): ≤ 0.000002%
Ba(钡): ≤ 0.00001 %
Ca(钙): ≤ 0.00005%
Cd(镉): ≤ 0.000005%
Co(钴): ≤ 0.000002%
Cr(铬): ≤ 0.000002 %
Cu(铜): ≤ 0.000002 %
Fe(铁): ≤ 0.00001%
Mg(镁): ≤ 0.00001 %
Mn(锰): ≤ 0.000002%
Mo(钼): ≤ 0.000002%
Ni(镍): ≤ 0.000002 %
Pb(铅): ≤ 0.00001%
Sn(锡): ≤ 0.00001 %
Zn(锌): ≤ 0.00001%
蒸发残渣: ≤ 0.001%
水: ≤ 0.01 %
产品使用约50 ppm 2-甲基-2-丁烯稳定
法律資訊
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
訊號詞
Warning
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
其他客户在看
实验方案
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.
相关内容
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.