产品名称
正己烷, for spectroscopy Uvasol®
蒸汽密度
~3 (vs air)
质量水平
蒸汽压
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
方案
≥99% (GC)
表单
liquid
自燃温度
453 °F
效能
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.7 %
技术
UV/Vis spectroscopy: suitable
杂质
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Water
蒸发残留物
≤0.0002%
颜色
APHA: ≤10
透射比
195 nm, ≥10%
210 nm, ≥60%
217 nm, ≥80%
225 nm, ≥90%
245 nm, ≥98%
折射率
n20/D 1.375 (lit.)
运动粘度
0.50 cSt(20 °C)
沸点
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
转变温度
flash point -22 °C
密度
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
紫外吸收
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.22
λ: 217 nm Amax: ≤0.10
λ: 225 nm Amax: ≤0.05
λ: 245 nm Amax: ≤0.01
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- Enhancing the selectivity for light olefins through catalytic cracking of n-hexane by phosphorus doping on lanthanum-modified ZSM-5.: 本研究调查了正己烷在催化裂解过程中的应用,揭示其通过先进的催化技术提高轻质烯烃选择性的作用 (Ali et al., 2024。
- Facile synthesis of iron nanoparticles from Camellia Sinensis leaves catalysed for biodiesel synthesis from Azolla filiculoides.: 本研究利用正己烷作为铁纳米粒子合成中的溶剂,揭示其在绿色化学和纳米粒子合成生物柴油生产中的适用性 (Sundararaman et al., 2024)。
- Rapid purification and scale-up of tilianin using counter-current chromatography with rectangular horizontal tubing.: 本研究采用正己烷在逆流色谱法中纯化 tilianin,验证其在天然产物分离和分析化学中的有效 (Zhang et al., 2024)。
- Phytochemicals, Antioxidant, and Antidiabetic Effects of Ranunculus hirtellus Aerial Parts and Roots: Methanol and Aqueous Extracts.: 本研究使用正己烷提取和分析植物化学物质,揭示其在研究植物提取物抗氧化和抗糖尿病特性中的重要作用 (Ishtiaq et al., 2024)。
- Exploration of reducing and stabilizing phytoconstituents in Arisaema dracontium extract for the effective synthesis of Silver nanoparticles and evaluation of their antibacterial and toxicological properties.: 本研究重点介绍了正己烷在银纳米粒子合成中的应用,揭示了其在纳米粒子稳定和抗菌活性评估中的作用(Khattak et al., 2024)。
分析说明
蒸发残留物: ≤ 0.0002 %
水: ≤ 0.005 %
颜色: ≤ 10 色度
酸度: ≤ 0.0002 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
荧光(以254 nm奎宁计): ≤ 1.0 ppb
荧光(以365 nm处奎宁计): ≤ 1.0 ppb
透射率(195 nm): ≥ 10 %
透射率(210 nm): ≥ 60 %
透射率(217 nm): ≥ 80 %
透射率(225 nm): ≥ 90 %
透射率(从245起 nm开始): ≥ 98%
吸光度(195 nm): ≤ 1.00
吸光度(210 nm): ≤ 0.22
吸光度(217 nm): ≤ 0.10
吸光度(225 nm): ≤ 0.05
吸光度(245 nm): ≤ 0.01
符合 Reag.Ph Eur “特定用途光谱法”的要求Ph Eur
法律信息
相关产品
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-7.6 °F
闪点(°C)
-22 °C