蒸汽密度
3.2 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
化驗
≥99.9% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
997 °F
expl. lim.
7 %
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
雜質
≤0.0001 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
蒸發殘留物
≤0.0002%
顏色
APHA: ≤10
透射率
285 nm, ≥15%
290 nm, ≥60%
300 nm, ≥80%
310 nm, ≥90%
335 nm, ≥96%
350 nm, ≥98%
折射率
n/D 1.496 (lit.)
運動黏度
0.7 cSt(20 °C)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 4 °C
密度
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
紫外吸收
λ: 285 nm Amax: ≤0.82
λ: 290 nm Amax: ≤0.22
λ: 300 nm Amax: ≤0.10
λ: 310 nm Amax: ≤0.05
λ: 335 nm Amax: ≤0.02
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
其他說明
法律資訊
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
39.9 °F
閃點(°C)
4.4 °C