主要文件
1.07179
Supelco
正戊烷
for spectroscopy Uvasol®
别名:
戊烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3CH3
CAS号:
分子量:
72.15
Beilstein:
969132
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191502
EC索引号:
203-692-4
NACRES:
NA.03
产品1.07179监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
蒸汽密度
2.48 (vs air)
质量水平
方案
≥99.5% (GC)
表单
liquid
自燃温度
500 °F
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
~8.3 %
技术
UV/Vis spectroscopy: suitable
杂质
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Water
蒸发残留物
≤0.0002%
颜色
APHA: ≤10
透射比
200 nm, ≥50%
210 nm, ≥70%
215 nm, ≥85%
225 nm, ≥95%
240 nm, ≥98%
折射率
n20/D 1.358 (lit.)
沸点
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
转变温度
flash point -48 °C (refers to pure substance)
溶解性
0.4 g/L
密度
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
紫外吸收
λ: 200 nm Amax: ≤0.30
λ: 210 nm Amax: ≤0.16
λ: 215 nm Amax: ≤0.07
λ: 225 nm Amax: ≤0.02
λ: 240 nm Amax: ≤0.01
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
UV/VIS 和红外光谱中分析结果的准确性取决于是否使用非常纯的溶剂进行样品制备。Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> 系列是特别被计为用于光谱学和其它需要最高光学纯度化学物质的应用领域。精制过程使得应用更加安全并避免由痕量 UV(紫外线)、IR(红外线)和荧光污染引起对分析结果的错误判断。Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> 溶剂可提供最佳的紫外线透射率。在所有质量标准中,均确定了5种典型波长的最小透射率。
应用
  • Quantitative determination of nitrous oxide in human blood by HS-GC-MS: forensic application of two fatal poisoning cases.: 本研究利用正戊烷,通过顶空气相色谱-质谱法 (HS-GC-MS) 对人体血液中的一氧化二氮进行法医分析。这项研究重点介绍了正戊烷在法医学中的重要性,证明了正戊烷在提供法律和医学评估所必需的准确可靠测量方面的实用价值(Li Z et al., 2024)。
  • A photochromic trinuclear dysprosium(iii) single-molecule magnet with two distinct relaxation processes.: 本文介绍了正戊烷在镝基单分子磁体合成中的应用,揭示了其在开发独特磁性材料以用于量子计算和数据存储方面的潜在应用价值(Rogacz K et al., 2024)。
  • Reduction of Thorium Tris(amido)arene Complexes: Reversible Double and Single C-C Couplings.: 本研究使用正戊烷研究钍复合物,提供了有关可逆碳-碳偶联反应的见解。这些发现有助于理解锕系元素化学及其在回收和废物减少策略中的应用价值 (Deng C et al., 2024)。
  • Tuning Reactivities of tert-Butyllithium by the Addition of Stoichiometric Amounts of Tetrahydrofuran.: 本研究利用正戊烷调节叔丁基锂的反应性,证明其在增强对化学反应的控制方面发挥了重要作用。这一进步对于制药和材料科学中复杂分子的合成至关重要(Kleinheider J et al., 2024)。
  • Steps to achieve carvone-rich spearmint (Mentha spicata L.) essential oil: a case study on the use of different distillation methods.: 本研究考察了正戊烷在从留兰香中提取高品质精油方面的效力,证明了其在植物提取中的多用途性及其对所获精油质量和特性的影响(Moradi-Sadr J et al., 2023)。
分析说明
纯度(GC): ≥ 99.5 %
蒸发残留物: ≤ 0.0002 %
水: ≤ 0.005 %
颜色: ≤ 10 色度
酸度: ≤ 0.0002 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
荧光(以254 nm奎宁计): ≤ 1.0 ppb
荧光(以365 nm处奎宁计): ≤ 1.0 ppb
透射率(200 nm): ≥ 50 %
透射率(210 nm): ≥ 70 %
透射率(215 nm): ≥ 85 %
透射率(225 nm): ≥ 95 %
透射率(从240起 nm开始): ≥ 98%
吸光度(200 nm): ≤ 0.30
吸光度(210 nm): ≤ 0.16
吸光度(215 nm): ≤ 0.07
吸光度(225 nm): ≤ 0.02
吸光度(240 nm): ≤ 0.01
符合Reag.Ph Eur“特定用途光谱法”的要求.
其他说明
欢迎探索各式各样的实验室安全配件和设备,以安全操作溶剂,在首次使用时就能获得较高的安全水平。
法律信息
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
-40.0 °F
闪点(°C)
-40 °C