101307
1.01307
别名:
Titan yellow (C.I. 19540), Clayton yellow, Naphthamine G, Thiazole yellow
1 of 10
Supelco
1.02315
Calcein indicator
1.06586
磷酸氢二钠
Sigma-Aldrich
88390
噻唑黄G
1.09439
即用型pH标准液
12060
苯扎氯铵
1.01969
带有指示剂的硅胶(橙色凝胶),
C0875
钙黄绿素
1.08175
百里酚酞
1.59270
亚甲基蓝(C.I.52015)
1.09435
Titan yellow (C.I. 19540), indicator Reag. Ph Eur
reag. Ph. Eur.
200
solid
≤8% loss on drying, 110°C
5.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
>300 °C (decomposition)
29 g/L
310 kg/m3
398-402 nm (buffer pH 7.0)
2-30°C
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1c2[s]c(nc2ccc1C)c3ccc(cc3)N\N=N\c4ccc(cc4)c5[s]c6c(n5)ccc(c6[S](=O)(=O)[O-])C
1S/C28H21N5O6S4.2Na/c1-15-3-13-21-23(25(15)42(34,35)36)40-27(29-21)17-5-9-19(10-6-17)31-33-32-20-11-7-18(8-12-20)28-30-22-14-4-16(2)26(24(22)41-28)43(37,38)39;;/h3-14H,1-2H3,(H,31,32)(H,34,35,36)(H,37,38,39);;/q;2*+1/p-2
CZIRZNRQHFVCDZ-UHFFFAOYSA-L
分析试剂
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
货号
批号
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 3
529699
氧化镁
T0388
酒石黄
208930
四氯化锡