产品名称
酒石黄, Dye content ≥85 %
表单
powder
组成
Dye content, ≥85%
技术
titration: suitable
颜色
orange
溶解性
H2O: 10 mg/mL, clear, yellow to orange
密度
2.12 at 20 °C
εmax
435-500 at 425-429 nm in water
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=NN(c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O)C(=O)C1N=Nc3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N4O9S2.3Na/c21-15-13(18-17-9-1-5-11(6-2-9)30(24,25)26)14(16(22)23)19-20(15)10-3-7-12(8-4-10)31(27,28)29;;;/h1-8,13H,(H,22,23)(H,24,25,26)(H,27,28,29);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
UJMBCXLDXJUMFB-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 1
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)