主要文件
Z677825
Finntip® Flex pipette tips
Finntip Flex 10, non-sterile, pack of 1000 ea (Bag)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1000 EA
$118.00
$118.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1000 EA
$118.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121600
NACRES:
NB.01
$118.00
请联系客服了解存货情况
物料
colorless tip
无菌性
non-sterile
特点
barrier: no
包装
pack of 1000 ea (Bag)
制造商/商品名称
Finn 94060120
最大体积
10 μL
体积范围
0.1-10 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Finntip Flex pipette tips are easy-to-use, soft, flexible high-end tips. They are molded with diamond polished tooling for an extra smooth tip surface, which prevents liquid retention and achieves better pipetting accuracy.
其他说明
Browse all pipette tips
法律信息
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)