Merck
Z381853
超微移液管吸头
Microcapillary, flat tip, maximum volume 10 μL, non-sterile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121606
NACRES:
NB.01
材料
colorless
polypropylene
polypropylene
無菌
non-sterile
包裝
pack of 200 ea (Bulk packed)
製造商/商標名
Sorenson 1512
最大體積
10 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
小容量可减少死体积从而提高小体积样品的精度。
應用
For loading sample wells in 0.4 mm sequencing gels.
其他說明
Browse all pipette tips