主要文件
Z677922
Finntip® Flex pipette tips
Finntip Flex 1000, sterile
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
960 EA
$202.00
$202.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
960 EA
$202.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121600
NACRES:
NB.01
$202.00
请联系客服了解存货情况
物料
blue
colorless tip
无菌性
sterile
特点
barrier: no
包装
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
制造商/商品名称
Finn 94060713
最大体积
1 mL
体积范围
100-1000 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Finntip Flex pipette tips are easy-to-use, soft, flexible high-end tips. They are molded with diamond polished tooling for an extra smooth tip surface, which prevents liquid retention and achieves better pipetting accuracy.
其他说明
Browse all pipette tips
法律信息
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1