生物源
synthetic (organic)
產品線
BioReagent
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
分子量
Mw 122.12 g/mol
技術
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
顏色
white
mp
128-131 °C (lit.)
溶解度
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES 字串
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChI 密鑰
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... PARP1(142) , SIRT2(22933)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
302.0 °F - closed cup
閃點(°C)
150 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
商品
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
氧化应激,在一部分上,是由多种细胞过程产生的活性氧介导,并由诸如酶清除剂或抗氧化剂调节剂等细胞抗氧化剂机制所控制的。自由基,如活性氧,会通过细胞引起细胞损伤。
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.