主要文件
Z291684
Supelco
用于 12×32mm 标准螺纹自动进样器样品瓶的隔垫
white PTFE, diam. 8 mm, thickness 0.01 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
物料
white PTFE
包装
pkg of 1000 ea
直径
8 mm
厚度
0.01 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)