主要文件
Z253081
Supelco
液体闪烁瓶
volume 20 mL, clear glass vial, vials only, O.D. × H 28 mm × 57.5 mm, thread for 22-400, pkg of 500 ea
别名:
闪烁测量管
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 EA
$482.00
$482.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 EA
$482.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
$482.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
clear glass vial
特点
closure type screw top vial
包装
pkg of 500 ea
外径 × 高度
28 mm × 57.5 mm
体积
20 mL
配件
thread for 22-400
一般描述
可高压灭菌、易于维护。可用小瓶进行储存或作为封闭形式,以防止污染。
应用
  • The advantage of black caps for liquid scintillation vials:该文刊登在《Analytical Biochemistry》,探讨在分析化学中使用黑盖的液体闪烁瓶的好处。Painter和Gezing的这项研究发现,黑盖可大幅降低背景噪声,提高液闪测量准确性,十分适合生化研究中精准的放射性样品分析。(Painter & Gezing, 1974)。
相关产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)