主要文件
V6755
Supelco
塑料液体闪烁瓶
volume 20 mL, cap size 24 mm , polyethylene without liner, vial size 27 mm × 61 mm , with cap, pkg of 1000 ea
别名:
Liquid radiation detection vials, plastic
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1000 EA
$694.00
$694.00
国内现货,预计发货时间2025年4月07日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1000 EA
$694.00
About This Item
UNSPSC代码:
12000000
NACRES:
SB.32
$694.00
国内现货,预计发货时间2025年4月07日详情
获取大包装报价
物料
high-density polyethylene vial
特点
closure type screw top vial
screw caps packed separately
包装
pkg of 1000 ea
盖子尺寸
24 mm , polyethylene without liner
小管尺寸
27 mm × 61 mm , with cap
体积
20 mL
配件
22-400 thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
聚乙烯材料,轻质壁可提高计数效率。
闪烁瓶和瓶盖分别装在塑料袋中。
相关产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)