Merck
W425633
Sigma-Aldrich
N-Lactoyl ethanolamine
≥97%, FG
别名:
N-Hydroxyethyllactamide, 2-Hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)propanamide
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
W425633-SAMPLE
$202.00
25 G
$336.00
100 G
$941.00
$202.00
预计发货时间2025年4月21日详情
获取大包装报价索取更多信息
选择尺寸
变更视图
W425633-SAMPLE
$202.00
25 G
$336.00
100 G
$941.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H11NO3
CAS号:
分子量:
133.15
FEMA编号:
4256
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
Flavis编号:
16.103
NACRES:
NA.21
$202.00
预计发货时间2025年4月21日详情
获取大包装报价索取更多信息
等级
FG
质量水平
Agency
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
方案
≥97%
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
brown; roasted
SMILES字符串
CC(O)C(=O)NCCO
InChI
1S/C5H11NO3/c1-4(8)5(9)6-2-3-7/h4,7-8H,2-3H2,1H3,(H,6,9)
InChI key
RZCHTMXTKQHYDT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)