Merck
W210218
Sigma-Aldrich
丙酸茴香酯
≥98%, FG
别名:
丙酸-4-甲氧基苯甲醇酯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
W210218-SAMPLE-K
$91.70
100 G
$176.00
1 KG
$497.00
$91.70
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
选择尺寸
变更视图
W210218-SAMPLE-K
$91.70
100 G
$176.00
1 KG
$497.00
About This Item
线性分子式:
C2H5CO2CH2C6H4OCH3
CAS号:
分子量:
194.23
FEMA號碼:
2102
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
426
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.145
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
$91.70
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.508 (lit.)
bp
277 °C (lit.)
密度
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
fruity; floral; vanilla
SMILES 字串
CCC(=O)OCc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-11(12)14-8-9-4-6-10(13-2)7-5-9/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChI 密鑰
YWIJRJQYADFRTL-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)