主要文件
THS01010
ThalesNano CatCart® 催化剂药筒系统,30 mmL
inert quartz
别名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
6 EACH
$936.00
$936.00
预计发货时间2025年5月19日详情
选择尺寸
变更视图
6 EACH
$936.00
About This Item
EC 号:
UNSPSC代码:
60104500
NACRES:
NB.51
$936.00
预计发货时间2025年5月19日详情
包装
pkg of 6 ea
制造商/商品名称
ThalesNano THS 01010
直径
4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
法律信息
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
STOT RE 1 Inhalation
靶器官
Lungs
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)