主要文件
THS01113
ThalesNano CatCart® 催化剂药筒系统,30 mmL
10% Pt/C
别名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
6 EA
$1,070.00
$1,070.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
6 EA
$1,070.00
About This Item
UNSPSC代码:
60104500
NACRES:
NB.51
$1,070.00
请联系客服了解存货情况
包装
pack of 6 ea
制造商/商品名称
ThalesNano THS 01113
直径
4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
法律信息
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)