主要文件
THS01114
ThalesNano CatCart® 催化剂药筒系统,30 mmL
5% Rh/C
别名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EACH
$474.00
$474.00
预计发货时间2025年5月29日详情
选择尺寸
变更视图
1 EACH
$474.00
About This Item
UNSPSC代码:
60104500
NACRES:
NB.51
$474.00
预计发货时间2025年5月29日详情
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
ThalesNano THS 01114
直径
4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
法律信息
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)