主要文件
THS01313
ThalesNano CatCart® 催化剂药筒系统,30 mmL
QuadraPure® TU
别名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103817
NACRES:
NB.51
包装
pack of 6 ea
制造商/商品名称
ThalesNano THS 01313
直径
4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
法律信息
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)