Merck
GF82792659
foil, thickness 0.025 mm, size 50 × 50 mm, purity 99%
别名:
LU000200
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$5,160.00
$5,160.00
预计发货时间2025年5月29日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$5,160.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
Lu
CAS号:
分子量:
174.97
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141608
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$5,160.00
预计发货时间2025年5月29日详情
获取大包装报价
方案
99%
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 827-926-59
电阻率
54 μΩ-cm, 20°C
尺寸
50 × 50 mm
厚度
0.025 mm
沸点
3402 °C (lit.)
mp
1663 °C (lit.)
密度
9.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Lu]
InChI
1S/Lu
InChI key
OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)