Merck
GF95449359
foil, thickness 0.125 mm, size 25 × 25 mm, tolerance 0.2
别名:
LU000212
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,250.00
$1,250.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,250.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
Lu
CAS号:
分子量:
174.97
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141608
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$1,250.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 954-493-59
电阻率
54 μΩ-cm, 20°C
尺寸
25 × 25 mm
厚度
0.125 mm
沸点
3402 °C (lit.)
mp
1663 °C (lit.)
密度
9.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Lu]
InChI
1S/Lu
InChI key
OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)